Läs mer
Navailles Halvstående sits i polyuretan
Produktkod. 17486172
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
120 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17486172 120 kg
1 options
Produktkod. 17486172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7NG 20GHLP 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3396.75 SEK
    3154.90 SEK / Paket med 1
    Save 241.85 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Polyuretan Semi-standup-sitsen är lätt justerbar och har en bekväm och luftig yta. Nötningsbeständig design utan häftklamrar eller sömmar.
  • 5-grenad, reptålig, förstärkt krombas med ledade glid
  • Krom gaslyftpelare med höjdjustering från 550 till 790 mm och stötdämpare
  • Framåtlutad ergonomisk sits i svart KANGO™ mjuk polyuretan
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 550 till 790 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 17.5 lb.
Vikt (metrisk) 7.9 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm