Läs mer
Navailles Ståsits i polyuretan
Produktkod. 17476172
Change view
Ståsits av polyuretan; För användning med (applikation): Laboratorier, kemisk industri; Sitthöjd: 630 till 980 mm
Produktkod.
17476172 Ståsits av polyuretan; För användning med (applikation): Laboratorier, kemisk industri; Sitthöjd: 630 till 980 mm
1 options
Produktkod. 17476172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7KA 80YHFO 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4612.78 SEK
    4017.39 SEK / Paket med 1
    Save 595.39 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Som ett verkligt ergonomiskt koncept eliminerar Polyurethane Stand-up Seat den trötthet som skapas av kroppsvikten när du står under lång tid. Extremt stabil, lätt att flytta och tar liten golvyta, den stör inte användarens rörelser.
  • Halvcirkelformad stålbas täckt med en svart PVC-beläggning
  • Icke-roterande, lutad gaslyftpelare
  • Höjdjustering från 750 till 980 mm med förlängningsstycke och 630 till 860 mm utan det
  • Stötdämpare
  • Cylindrisk sits i svart KANGO™ mjuk polyuretan
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 630 till 980 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 18.1 lb.
Vikt (metrisk) 8.2 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 18,9 tum
Bredd (metrisk) 48 cm