Läs mer
Bevco Hög hög polyuretanpall med plastförstärkt bas
Produktkod. 15341182 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Djup (engelska):
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (engelska) Förpackningsstorlek
15341182 14 tum Varje
1 options
Produktkod. 15341182 Leverantör Bevco Leverantörsnummer 4762170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3505.00 SEK
    2781.84 SEK / Paket med 1
    Save 723.16 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Denna höghöjda polyuretanpall med plastförstärkt bas är designad för rörlighet, säkerhet och komfort.
  • 2 tum tjock svart polyuretansäte är ogenomtränglig för vatten, olja och de flesta kemikalier.
  • Polyuretanmaterial är lätt att rengöra och punkteringsbeständigt.
  • Pneumatisk höjdjustering möjliggör stressfria säteshöjdsändringar från 22 till 32 tum.
  • Polyuretan pallar har en robust konstruktion och modern design.
  • Sitsen är bekväm och hållbar med en diameter på 14 tum.
  • Högdensitetsskum lindas runt sätets nedre kant för extra komfort.
  • Den halkfria ytan är punkteringsbeständig och lätt att rengöra.
  • De Versa rygglös pall är idealisk för ett brett spektrum av applikationer, inklusive allmänna kontor, laboratorium och fabrik.
Specifikationer
Produkttyp Pall
Färg Svart
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 355.6 mm
Diameter (engelska) 14 tum
Diameter (metrisk) 355.6 mm
Höjd (engelska) 22 till 32 tum.
Höjd (metrisk) 558,8 till 812,8 mm
Inkluderar Plastförstärkt bas
Modell 3500-P
Kvantitet 1 st
Sitthöjd 558,8 till 812,8 mm (22 till 32 tum)
Tjocklek (engelska) Säte 2 tum
Tjocklek (metrisk) sits 50.8 mm
Garanti 12 år
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 355.6 mm
Med armstöd Nej
Med ryggstöd Nej
Med hjul Nej
Fotstöd Nej
Med svankstöd Nej
Med Tilt Nej
Material Polyuretan
Typ av sittplatser Pall