Läs mer
Navailles Pall av polyuretan
Produktkod. 17466182
Change view
Sitthöjd:
470 till 600 mm
580 till 820 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sitthöjd
17466182 470 till 600 mm
17456182 580 till 820 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17466182 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7NN 10NBNR 00 905
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Denna polyuretanpall är lätt justerbar. Designen är nötningsbeständig utan häftklamrar eller sömmar.
  • 5-grenad, förstärkt bas med kraftiga nylonhjul
  • Gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Rund sits i svart polyuretan
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 470 till 600 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
Hjultyp Kraftiga nylonhjul
Bredd (engelska) 21,7 tum
Bredd (metrisk) 55 cm