Läs mer
Navailles Pall av polyuretan
Produktkod. p-7237237
Sitthöjd:
470 till 600 mm
580 till 820 mm
Produktkod. 17466182
Brand: Navailles 7NN 10NBNR 00 905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna polyuretanpall är lätt justerbar. Designen är nötningsbeständig utan häftklamrar eller sömmar.
  • 5-grenad, förstärkt bas med kraftiga nylonhjul
  • Gaslyftpelare med höjdjustering och stötdämpare
  • Rund sits i svart polyuretan
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad EN 1021-1, EN 1021-2
För användning med (applikation) Laboratorier, kemisk industri
Lyfttyp Gaslyftkolonn
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 470 till 600 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
Hjultyp Kraftiga nylonhjul
Bredd (engelska) 21,7 tum
Bredd (metrisk) 55 cm