Läs mer
mb2 Pallar av polyuretan
Beskrivning
- Stool in polyurethane
- Seat in polyurethane
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pall |
| Färg | Black |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| För användning med (applikation) | För Office |
| Höjd (metrisk) | 420 till 540 mm |
| Håller | 5 rouletter |
| Kvantitet | 1 st |
| Sitthöjd | 470 to 650 mm |
| Visa mer |