Läs mer
Nitritex™ Polyuretan Tacky Mat
Produktkod. 15268318
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
18 x 45 tum.
66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15268318 Vitt 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum) Paket med 4
15258318 Vitt 18 x 45 tum. Paket med 4
15238318 Blått 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum) Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15268318 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer STW2645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2052.80 SEK
    1412.92 SEK / Paket med 4
    Save 639.88 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll smuts, damm och bakterier borta i kontrollerade laboratoriemiljöer med Nitritex™ Polyuretan Tacky Mat .
  • Mattning för användning i kontrollerade laboratoriemiljöer
  • Rektangulär
  • Polyuretan
  • Vitt eller blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Mått (L x B) 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 tum)
Kvantitet 30 ark/matta, 4 mattor/Cs.
Färg Vitt
Material Polyuretan