Läs mer
Ark Plas Products™ Polyurethane Tubing
Produktkod. 11708058
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
9,6 mm
12,8 mm
Total längd (metrisk):
300 m
500 m
Färg:
Naturlig
Svart
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Färg unitSize
11708058 6,4 mm 9,6 mm 500 m Naturlig 30m
11703169 6,4 mm 9,6 mm 500 m Svart Varje
11713169 9,6 mm 12,8 mm 300 m Svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11708058 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer TAX43AN0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
An excellent choice for tubing in the laboratory, offering excellent resistance to chemicals, kinking, abrasion, oxidation and hydrolysis.
  • Provides flexibility and high impact strength for durability
  • Above average performance in cold temperatures
  • Extruded using state of the art inline process monitoring
  • Shipped bulk on cardboard spools
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Polyurethane
Diameter (metrisk) Yttre 9,6 mm
Total längd (metrisk) 500 m
Tjocklek (metrisk) 1.58 mm
Förpackningsmängd 1 Pack
Färg Naturlig
Hårdhet 85 (Shore A)