Description
- Välj dessa säkerhetsstötfångare för att passa olika applikationer.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Safety Bumpers - 2-dimensionell hörndel |
| För användning med (applikation) | Säkerhetsidentifiering |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Färg | Svart |
| Material | Polyuretan |
| Typ | Safety Bumpers |