Läs mer
Polyvinylalkohol, 86–89 % hydrolyserat, lågmolekylär vikt
Produktkod. 11389597
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389597 100 g 100g
11309607 25 g 25g
11399597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041238.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Polyvinylalkohol används som ett biologiskt reagens för att testa dispersionen av zinkoxidnanopartiklar. Det är ett effektivt proteinresistent material och används för att stabilisera guldkolloider med en diameter på 3-8nm. Det används som ett emulsionspolymerisationshjälpmedel för att tillverka polyvinylacetat, som en skyddande kolloid, som en film som används i vattenöverföringstryckprocessen, som ett ytaktivt ämne för bildning av polymerinkapslade nanopärlor, som ett emboliseringsmedel vid medicinska procedurer och som ett fixativ för provtagning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinyl alcohol
Namnnotering Lågmolekylär, hydrolyserad
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Procent renhet 86 till 89 %
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.