Läs mer
Polyvinylalkohol, 98–99 % hydrolyserat, hög molekylvikt
Produktkod. 11359617
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359617 500 g 500g
11349617 25 g 25g
11339617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041243.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44,05 g/mol
Polyvinylalkohol används i livsmedelsindustrin som bindemedel och beläggningsmedel. Dess viskositet gynnar appliceringen som beläggningsmedel på tabletter och kapslar. Blandmatrismembran framställt genom dispergering av NaA-zeolitpartiklar används för att studera den pervaporativa separationen av vatten-butanolblandningar. Polyvinylalkohol/gelatinbaserade biokompatibla polymerställningar har utvecklats för 3D-cancermodeller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-89-5
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 44.05
MDL-nummer MFCD00081922
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-namn etenol
LEDER OC(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinyl alcohol
Namnnotering Högmolekylär vikt, hydrolyserad
Fysisk form Fast
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 500 g
Procent renhet 98 till 99 %
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.