missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

polyvinylalkohol, MP Biomedicals™

Produktkod. 11487182 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487182 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11487182 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215194083

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Polyvinyl alcohol
Färg Vitt
CAS 9002-89-5
Fysisk form Pulver
Molekylformel (C2H4O)n
MDL-nummer MFCD00081922
Densitet 1.25 to 1.50g/L
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Kvantitet 250 g
InChI-nyckel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(-*)C-*
IUPAC-namn etenol
Molekylvikt (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Formel vikt 100000
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.