Learn More
Descrizione
Integrin beta 1/CD29 Monoclonal specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Integrin beta 1/CD29 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4B7R |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Ocular melanoma cell line V+B2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?