Läs mer
Kartell™ Omrörarstavar av polyvinylklorid
Produktkod. 10460163
Längd (metrisk):
250 mm
300 mm
350 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10460163
Brand: Kartell™ 0049800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera repor med en stång konstruerad av PVC för hållbarhet. Kartell™ Omrörarstavar av polyvinylklorid är den perfekta ersättningen för en omrörarstav av glas.
  • Stel
  • Lättvikt
  • Okrossbar
  • Idealisk ersättning för glasstavar
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 7.15 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Material Polypropen, PVC
Kvantitet 10/Pk.
Typ Omrörarstav