Läs mer
Polyvinyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(vinyl chloride) |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2 |
| Formel vikt | 61.9923 |