Läs mer
Digi-Sense Termoelementtråd, 24 gauge
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
30 m
300 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tråd kommer i 24-gauge storlek, perfekt för att tillverka dina egna sonder eller förlängningskablar (uppfyller ANSI och ASTM standarder).
- Välj mellan tråd med polyvinylklorid (PVC), fluorerad etylenpropylenharts (FEP/FEP), glasfiber, högtemperaturglasfiber eller yttre/inre isolering av keramisk fiber.
- Dessa kablar finns även tillgängliga i 100 fot eller 1000 fot längder för alla applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -28 °C till +221 °C |
| Typ | Termoelementtråd |
| Isolering | Polyvinyl |
| Temperatur (engelska) | -18,4 °F till +429,8 °F |
| Längd (engelska) | 984.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 300 m |