Läs mer
Digi-Sense Termoelementtråd, 24 gauge
Produktkod. p-8006919 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
30 m
300 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11825885
Brand: Digi-Sense 0854112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör dina egna förlängningskablar med denna 24 gauge termoelementkabel.
  • Tråd kommer i 24-gauge storlek, perfekt för att tillverka dina egna sonder eller förlängningskablar (uppfyller ANSI och ASTM standarder).
  • Välj mellan tråd med polyvinylklorid (PVC), fluorerad etylenpropylenharts (FEP/FEP), glasfiber, högtemperaturglasfiber eller yttre/inre isolering av keramisk fiber.
  • Dessa kablar finns även tillgängliga i 100 fot eller 1000 fot längder för alla applikationer.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -28 °C till +221 °C
Typ Termoelementtråd
Isolering Polyvinyl
Temperatur (engelska) -18,4 °F till +429,8 °F
Längd (engelska) 98.4 ft.
Längd (metrisk) 30 m