Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, genomsnittlig M.W. 3500, K12
Produktkod. 10608653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10608653 1 kg Plastflaska 1kg
10733061 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10608653 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.62 SEK
    1688.65 SEK / 1kg
    Save 191.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Färg Vit till Vit-Gul
Namnnotering K12
pH 3,0 till 5,0 (5 % vattenlösning)
Fysisk form Pulver eller flingor
Merck Index 15, 7814
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och kloroform, praktiskt taget olöslig i eter
Kvantitet 1 kg
Procent renhet 11,5 till 12,8 % (kväve, på anh. subst.), 10 ppm 1-vinylpyrrolidin-2-ett max (HPLC), max 3,0 % 2-pyrrolidon (HPLC)
Identifiering Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Vatten 5% Max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.