Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, genomsnittlig M.W. 8 000, K16-18
Produktkod. 10114333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10114333 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10134760 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10114333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3994.93 SEK
    3586.65 SEK / 2.5kg
    Save 408.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Färg Vit eller Vit-Gul
Namnnotering K16-18
pH 3,0 till 5,0 (5 % vattenlösning)
Fysisk form Pulver eller flingor
Smältpunkt 130,0 °C
Merck Index 15, 7814
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol och kloroform, praktiskt taget olöslig i eter
Kvantitet 2.5 kg
Flampunkt >215 °C
Procent renhet 11,5 till 12,8 % (kväve, på anh. subst.), 10 ppm 1-vinylpyrrolidin-2-ett max (HPLC)
Identifiering Positivt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Vatten 5% Max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.