Läs mer
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10619173
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10619173 100 g Poly Bottle 100g
10102873 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10619173 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP431100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinyl Pyrrolidone is a component of Denhardt's Reagent, commonly used in nucleic acid hybridization procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-ethenylpyrrolidin-2-one
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Färg White
pH 3 to 7
Fysisk form Solid
Smältpunkt 100°C
Aska 0.05% max.
Analysprocentintervall ≥95 %
Anteckningar om analysprocent (dry basis)≥95%
Merck Index 15, 7814
Kvantitet 100 g
Procent renhet ≥95%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle