Läs mer
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Beskrivning
Polyvinylpyrrolidon-jodkomplex används som en formulering med långsam frisättning av jod som joderar lipider och oxiderar cellföreningar såsom tyrosinsidokedjor. Det används för att studera mikrobiell dekontaminering av mänskliga donatorögon samt inaktivering av infektiöst hematopoetisk nekrosvirus. Det används också som ett kolnanorörsbeläggningsmedel för att förbättra vattenlösligheten. Det fungerar som ett lokalt antiseptiskt medel vid kirurgi, som en aerosol för hud- och slemhinneinfektioner och används för att förhindra infektion i sår.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyvinylpyrrolidone-iodine complex |
| Färg | Brun-Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 300°C (decomposition) |
| Merck Index | 14,7698 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,ethyl alcohol,isopropyl alcohol,polyethylene glycol and glycerol. Insoluble in chloroform,carbon tetrachloride,hexane,acetone and petroleum ether. |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | 1-etenylpyrrolidin-2-on; molekylärt jod |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.