Läs mer
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Produktkod. 10105000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10105000 100 g 100g
10730575 500 g 500g
10474905 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10105000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229471000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25655-41-8
Molekylformel (C6H9NO)nI2
Molekylvikt (g/mol) 364.95
MDL-nummer MFCD00084483
InChI-nyckel CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on; molekylärt jod
LEDER II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Smältpunkt 300°C
Färg Brun-röd till gul
Förlust vid torkning 8% max. (5 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H9NO)n·xI
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 7815
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone
Procent renhet 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.