Läs mer
Polyvinylpyrrolidon K 30, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485372 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11485372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 SEK
    2278.45 SEK / 500g
    Save 116.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Färg Vitt
Densitet 1.23-1.29g/mL
Molekylformel (C6H9NO)n
MDL-nummer MFCD01076626
Kvantitet 500 g
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Formel vikt 40000
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone(PVP 40)