Läs mer
Polyvinylpyrrolidon K 30, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495372 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11495372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 SEK
    3703.93 SEK / 1kg
    Save 186.07 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Färg Vitt
Densitet 1.23-1.29g/mL
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Pulver
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL-nummer MFCD00082107
Synonym PVP 40, Polyvidone
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 604.82
Formel vikt 40000