Läs mer
Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406162 100 g 100g
11416162 500 g 500g
11426162 1 kg 1kg
11436162 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11406162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102786.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 100g
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Används som förtjockningsmedel och som dispergeringsmedel. Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals är en del av Denhardts lösning. Det används också som ett avgiftningsmedel, ett komplexbildare, ett smörjmedel och ett bindemedel.
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Densitet 1,23 – 1,29 g/ml (bokstavlig)
pH 2,8 till 4,2 (5 % vattenlösning)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (>100 mg/ml, 2,5 % aq-lösning), metanol, etanol, alkohol, kloroform och glycerol, ättiksyra; olöslig i dimetyleter, etylacetat, aceton, toluen, xylen, mineralolja, koltetraklorid.
Viskositet 27 – 35 cps (1 % aq soln)
Formel vikt 35 000 – 51 000
Fysisk form Pulver