Läs mer
Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436162 5 kg 5kg
11406162 100 g 100g
11416162 500 g 500g
11426162 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11436162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210278605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10120.00 SEK
    9639.57 SEK / 5kg
    Save 480.43 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som förtjockningsmedel och som dispergeringsmedel. Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals är en del av Denhardts lösning. Det används också som ett avgiftningsmedel, ett komplexbildare, ett smörjmedel och ett bindemedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Densitet 1,23 – 1,29 g/ml (bokstavlig)
pH 2,8 till 4,2 (5 % vattenlösning)
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (>100 mg/ml, 2,5 % aq-lösning), metanol, etanol, alkohol, kloroform och glycerol, ättiksyra; olöslig i dimetyleter, etylacetat, aceton, toluen, xylen, mineralolja, koltetraklorid.
Viskositet 27 – 35 cps (1 % aq soln)
Formel vikt 35 000 – 51 000
Fysisk form Pulver