Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1,300,000
Beskrivning
Polyvinylpyrrolidon används för att göra hårsprayer, schampon, plasmaersättningsmedel, rengöringsmedel och lim. Det används också i hårfärgningsmedel, klargörande medel i vin, öl och juice, förtjockningsmedel i bläck och färger, vattenbindande medel och skyddande kolloider. Den finner tillämpning som en speciell tillsats för batterier, keramik, glasfiber, bläck och bläckstråle, en hämmare av omkristallisation och för att öka upplösningen i fotoresister för katodstrålerör. Vidare används det för genleverans. Utöver detta används det som ett farmaceutiskt hjälpmedel, komplexbildare och solubiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyvinylpyrrolidone |
| Namnnotering | M.W. 1,300,000 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7697 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, klorerade kolväten, aminer, nitroparaffiner, fettsyror med lägre vikthaltsnivå och kloroform. Olöslig i eter. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.