Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1,300,000
Produktkod. 11340338
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340338 250 g 250g
11330338 50 g 50g
11320338 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043728.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Polyvinylpyrrolidon används för att göra hårsprayer, schampon, plasmaersättningsmedel, rengöringsmedel och lim. Det används också i hårfärgningsmedel, klargörande medel i vin, öl och juice, förtjockningsmedel i bläck och färger, vattenbindande medel och skyddande kolloider. Den finner tillämpning som en speciell tillsats för batterier, keramik, glasfiber, bläck och bläckstråle, en hämmare av omkristallisation och för att öka upplösningen i fotoresister för katodstrålerör. Vidare används det för genleverans. Utöver detta används det som ett farmaceutiskt hjälpmedel, komplexbildare och solubiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Namnnotering M.W. 1,300,000
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7697
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, klorerade kolväten, aminer, nitroparaffiner, fettsyror med lägre vikthaltsnivå och kloroform. Olöslig i eter.
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.