Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 360,000
Produktkod. 15433989
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433989 1 kg 1kg
15413989 250 g 250g
15423989 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61381.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2859.88 SEK
    2567.65 SEK / 1kg
    Save 292.23 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett kryoskyddande medel, också användbart inom forskning om växtcellkulturer | CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Ett kryoskyddsmedel, även användbart i växtcellkulturforskning. Polyvinylpyrrolidon används som lim i limstift; ett emulgeringsmedel och ett sönderdelningsmedel för lösningspolymerisation; en tillsats till Doros RNA-extraktionsbuffert; som ett vätskefas-dispersionsförstärkande medel i diffusionsordnad spektroskopi (DOSY) NMR och som ett förtjockningsmedel i tandblekningsgeler. Det kan användas i personliga vårdprodukter som schampon och tandkrämer, i bläck för bläckstråleskrivare samt i kontaktlinslösningar. Det används som livsmedelstillsats och i vinindustrin som finförstärkningsmedel för vitt vin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7697
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 360 kd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.