Läs mer
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 8,000
Produktkod. 11318768
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318768 500 g 500g
11308768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041626.36
 Begränsad artikel
I lager
Ett kryoskyddande medel, också användbart inom forskning om växtcellkulturer | CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Ett kryoskyddsmedel, även användbart i växtcellkulturforskning Polyvinylpyrrolidon används som ett kryoskyddsmedel. Det används som bindemedel för tabletter i läkemedel. Det tillsätts till jod och bildar ett komplext povidon-jod, som har desinficerande egenskaper, som används i olika produkter som lösningar, salvor och pessar. Det används som lim i limstift, emulgeringsmedel, tillsats för batterier, keramik, glasfiber, bläck och bläckstrålepapper, förtjockningsmedel i tandblekningsgeler och för att öka upplösningen i fotoresist för katodstrålerör. Vidare används det i produkter för personlig vård som schampon, tandkrämer, hårsprayer och hårgeléer. Utöver detta finner den användning i kontaktlinslösningar, sönderdelningsmedel för lösningspolymerisation och i stålhärdande lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD01076626
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
Namnnotering M.W. 8,000
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 130 °C
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Merck Index 14,7697
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, klorerade kolväten, aminer, nitroparaffiner, fettsyror med lägre vikthaltsnivå och kloroform. Olöslig i eter.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.