Läs mer
Polyvinylpyrrolidone, MedChemExpress
Produktkod. 16453806
Encompass_Preferred
Kvantitet:
25 g
Produktkod. 16453806
Brand: Medchem Express HYB1620
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Polyvinylpyrrolidone is a compound which has been widely tested and used in human and veterinary medicine as an effective wound healing accelerator and disinfectant when combined with iodine and other compounds.
Polyvinylpyrrolidone is a compound which has been widely tested and used in human and veterinary medicine as an effective wound healing accelerator and disinfectant when combined with iodine and other compounds.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
CAS 9003-39-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel (C6H9NO)n
Kvantitet 25 g
Synonym PVP Polyvidone Povidone
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER O=C1CCCN1C(C[H])[H].[n]
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.