Läs mer
polyvinylpyrrolidon, MP Biomedicals
Produktkod. 11475372 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475372 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11475372 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 100g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyvinylpyrrolidone
CAS 9003-39-8
Molekylformel (C6H9NO)n
MDL-nummer MFCD01076626
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Formel vikt 40 000 (Genomsnitt)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone