Läs mer
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wipes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11912445 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Förpackningsmängd:
150 torkdukar/påse
300 Torkar/påse
75 Wipes/Bag
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 1500
Paket med 750
Produktkod. 11912445
Brand: Contec™ PCHS99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rengör invändiga ytor på processverktyg och andra känsliga ytor i kritiska miljöer. Polywipe-C Heatseal Wipes är lämpliga för allmän rengöring och finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter.
  • Wipes are made of a lightweight 100% polyester interlock knit
  • Suitable for general-purpose cleaning
  • Nonabrasive, soft-textured fabric cleans without scratching
  • Wipes are laser-cut, sealing fibers at edge
  • Chemical-resistant
  • Good sorbency with solvents
  • Hexagonal shape readily distinguishes critical-use wipes from others
  • Extremely low in particles and fibers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Basvikt 120 gsm
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Cleanroom
Förpackningsmängd 150 torkdukar/påse
Lager 1-ply
Sterilitet Non-sterile