Läs mer
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 15606996 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
300 Torkar/påse
75 våtservetter/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 75 våtservetter/påse Paket med 750
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 300 Torkar/påse Paket med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15606996 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PCHS1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5710.00 SEK
    5040.84 SEK / Paket med 750
    Save 669.16 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 17-02-2027
Rengör invändiga ytor på processverktyg och andra känsliga ytor i kritiska miljöer. Polywipe-C Heatseal Wipes är lämpliga för allmän rengöring och finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter.
  • Servetter är gjorda av en lätt interlockstickad 100 % polyester
  • Lämplig för allmän rengöring
  • Icke-slipande, mjukt texturerat tyg rengör utan att repa
  • Servetter är laserskurna, tätande fibrer i kanten
  • Kemikaliebeständig
  • Bra absorptionsförmåga med lösningsmedel
  • Sexkantig form skiljer lätt våtservetter för kritisk användning från andra
  • Extremt låg i partiklar och fibrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän rengöring i kritiska miljöer, rengöring av invändiga ytor på processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 75 våtservetter/påse
Lager 1-ply