Läs mer
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 15942080 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsmängd:
150 torkdukar/påse
300 Torkar/påse
75 våtservetter/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 1500
Paket med 750
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd unitSize
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 300 Torkar/påse Paket med 1500
11912445 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 150 torkdukar/påse Paket med 150
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 75 våtservetter/påse Paket med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15942080 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer LWCS0027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rengör invändiga ytor på processverktyg och andra känsliga ytor i kritiska miljöer. Polywipe-C Heatseal Wipes är lämpliga för allmän rengöring och finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter.
  • Servetter är gjorda av en lätt interlockstickad 100 % polyester
  • Lämplig för allmän rengöring
  • Icke-slipande, mjukt texturerat tyg rengör utan att repa
  • Servetter är laserskurna, tätande fibrer i kanten
  • Kemikaliebeständig
  • Bra absorptionsförmåga med lösningsmedel
  • Sexkantig form skiljer lätt våtservetter för kritisk användning från andra
  • Extremt låg i partiklar och fibrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för allmän rengöring i kritiska miljöer, rengöring av invändiga ytor på processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 300 Torkar/påse
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Show Less