Läs mer
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Förpackningsmängd:
150 torkdukar/påse
300 Torkar/påse
75 Wipes/Bag
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 1500
Paket med 750
Beskrivning
- Wipes are made of a lightweight 100% polyester interlock knit
- Suitable for general-purpose cleaning
- Nonabrasive, soft-textured fabric cleans without scratching
- Wipes are laser-cut, sealing fibers at edge
- Chemical-resistant
- Good sorbency with solvents
- Hexagonal shape readily distinguishes critical-use wipes from others
- Extremely low in particles and fibers
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heatseal Wipe |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Basvikt | 120 gsm |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 tum) |
| Visa mer |