Läs mer
Contec™ Polywipe-C Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17284523 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA/30% DI-vatten
Produktkod. Mått (L x B) Mättnadslösning
17284523 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 70% IPA/30% DI-vatten
1 options
Produktkod. 17284523 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSCS0012BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10635.00 SEK
    9397.64 SEK / Paket med 480
    Save 1237.36 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska lösningsmedelsanvändningen och maximera processkontroll och konsistens i allmänna och kritiska rengöringstillämpningar. Contec™ Polywipe-C Wipes är mättade med 100 % IPA eller en 70 % isopropanol/30 % avjoniserat vattenlösning.
  • Lättviktsservetter har laserförseglade kanter och är tvättade och mättade i Contecs ISO Klass 4 miljö för de lägsta nivåerna av partiklar, fibrer och extraherbara rester
  • Texturerad tork är effektiv, men rengör ytor utan att repa
  • Tillverkad av 100 % strukturstickad polyester
  • Mättad med 100 % IPA eller en 70 % isopropanol/30 % avjoniserat vattenlösning
  • Minska VOC associerade med IPA
  • Återförslutningsbar påse bevarar renhet och mättnadsnivåer för lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Stickad polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av verktyg, instrument och annan utrustning
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA/30% DI-vatten