Läs mer
Azlon™ POM autoklaverbar pincett
Produktkod. 12033984
Längd (metrisk):
18.0 cm
25.0 cm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12033984
missing translation for 'mfr': Azlon TWY264
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polyoximetylen (POM) konstruktion. Azlon™ POM autoklaverbar pincett är lämplig för flera applikationer.
  • Högkvalitativ, autoklaverbar pincett
  • Rundade ändar
  • Fina tandgrepp för säker hantering av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipsstil Rund
Längd (engelska) 7,09 tum.
Material POM
Längd (metrisk) 18.0 cm
Produkttyp Pincett
För användning med (applikation) För säker hantering av prover
Mått (L x B) 180 L mm
Kvantitet Ea.