Läs mer
Azlon™ POM autoklaverbar pincett
Produktkod. 12043984
Längd (metrisk):
18.0 cm
25.0 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12043984
Brand: Azlon TWY266
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyoximetylen (POM) konstruktion. Azlon™ POM autoklaverbar pincett är lämplig för flera applikationer.
  • Högkvalitativ, autoklaverbar pincett
  • Finns med spetsiga eller rundade ändar
  • Fina tandgrepp för säker hantering av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Rund
Längd (engelska) 9,84 tum
Material PMP
Längd (metrisk) 25.0 cm
Produkttyp Pincett
För användning med (applikation) För säker hantering av prover
Mått (L x B) 250 L mm
Kvantitet Ea.