Läs mer
VITLAB™ POM Tång med trubbig spets
Längd (metrisk):
180 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Beskrivning
Icke-låsande tumtång är designad för att greppa och hålla små föremål där fingrarna inte kan nå eller när en högre nivå av greppstabilitet eller steril hantering krävs. Dessa gula polyoximetylenpincetter är designade för optimal hantering av föremål.
- Trubbiga, rundade ändar säkerställer ett säkert grepp om små föremål
- Spår på utsidan ger optimalt grepp för säker hantering
- Lång pincett (180 och 250 mm) ger god räckvidd för användning med blotting och dekantering
- Tillverkad av hållbar polyoximetylen (POM)
- Ger hög elasticitet för enkel användning
- Kan användas med alifatiska alkoholer, eter, aldehyder, kolväten, ketoner och alkalier
- Rekommenderas inte för användning med ester, syror och oxidationsmedel eller i mikrovågsugn
- Kan autoklaveras för rengöring/sterilisering (frekvent autoklavering kan minska den mekaniska stabiliteten)
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig |
| Antal per förpackning | 5/förpackning |
| Material | POM |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Produkttyp | Pincett, icke-låsande tumme |
| Avsluta | Gult |
| För användning med (applikation) | Buteljering och dekantering |
| Stil | Spår på utsidan |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VITLAB™ POM Tång med trubbig spets >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering