Läs mer
Cytiva POM/EPDM Packing Connectors
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med XK 16 kolumner
För användning med XK 26 kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Denna förpackningskoppling används för att ansluta en annan kolonn, som används som packningsbehållare, till en XK 16 eller XK 26 kolonn för att uppnå effektiv packning. En ordentligt packad mediabädd är avgörande för att erhålla optimala resultat vid alla former av vätskekromatografi, särskilt vid gelfiltrering. Packningsanslutningen gör det enkelt att erhålla en välpackad bädd av gelfiltrering och andra medier i XK 16 och XK 26 kolumner, och är särskilt bekväm för snabb och enkel packning av affinitets-, IEX- och HIC-media till korta bäddhöjder.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förpackningskontakt |
| Temperatur (metrisk) Max | 60 °C |
| Inkluderar | 2 x Tätningsring i.d. 26 mm levereras med packkontakt |
| Material | EPDM, POM |
| För användning med (utrustning) | För användning med XK 26 kolumner |