Läs mer
Cytiva POM/EPDM Packing Connectors
Produktkod. p-8001253 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med XK 16 kolumner
För användning med XK 26 kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10392730
Brand: Cytiva 18115344
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnkopplingar för användning i gelfiltreringskromatografiapplikationer
Denna förpackningskoppling används för att ansluta en annan kolonn, som används som packningsbehållare, till en XK 16 eller XK 26 kolonn för att uppnå effektiv packning. En ordentligt packad mediabädd är avgörande för att erhålla optimala resultat vid alla former av vätskekromatografi, särskilt vid gelfiltrering. Packningsanslutningen gör det enkelt att erhålla en välpackad bädd av gelfiltrering och andra medier i XK 16 och XK 26 kolumner, och är särskilt bekväm för snabb och enkel packning av affinitets-, IEX- och HIC-media till korta bäddhöjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förpackningskontakt
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Inkluderar 2 st tätningsringar levereras med packningskontakten
Material EPDM, POM
För användning med (utrustning) För användning med XK 16 kolumner