Läs mer
Cytiva POM/FPM/Fluorogummi/Polyeten/PFR/Polypropenmotorventil
Handla allt Cytiva Produkter
Driftstryck:
3 bar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Två manuella lågtrycksventilserier finns tillgängliga, inklusive den ekonomiska LV-serien designad för C-kolonnsystem (se C-kolonner) och för andra applikationer vid tryck upp till 3 bar (0,3 MPa, 42 psi).
- En rad manuella och automatiserade ventiler för att möta en mängd olika prestandakrav.
- Designad för biokompatibilitet och år av tillförlitlig service, kan var och en sättas in i flödesbanan utan att orsaka onödig blandning eller provspädning.
Specifikationer
Specifikationer
| Driftstryck | 3 bar |
| Antal hamnar | 4 portar |