Läs mer
Cytiva M6 Hanrörsanslutningar
Produktkod. 11350052 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
M6 Manlig Flangeless
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
11350052 M6 Manlig Flangeless Varje
1 options
Produktkod. 11350052 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18101798
I lager
M6 slanganslutningar tillverkade av hållbara plastmaterial för användning i kromatografipumpsystem. Cytiva M6 Rörkopplingar finns i hanfläns, flänslös och ändkopplingar.
För att förhindra att luft kommer in i en kromatografisystempump måste slanganslutningarna vid pumpen och inloppen vara täta och säkra.
  • Hankontakt, flänslös
  • Hankontakt: ID 3,3 mm
  • Hane Ändbeslag: ID 2mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangkoppling
Anslutningar M6 Manlig Flangeless
Kvantitet 2 Pk.
Material FPM, polypropen, POM
För användning med (utrustning) Kromatografipumpsystem, slangar