Läs mer
Bohlender™ BOLA™ POM Globe Omrörarkopplingar
Produktkod. 10050152
Diameter (metrisk):
6,5 mm
8 mm
SW 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10050152
Brand: Bohlender™ C39812
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kopplingar med centrifuger med hastigheter på upp till 1 200 varv per minut. Bohlender™ BOLA™ POM Globe Stirrer Couplings har god mekanisk styrka och kraftfull transmission på upp till 300 Ncm.
  • Mycket låga centrifugalkrafter på grund av låg vikt
  • Lämplig för både vänster- och högervridning (förutom GL 10-gänga: ingen vänstervridning möjlig)
  • Ingen resonans
  • Enkel montering med hjälp av skruvförband med klämringar
  • Pivot (längd 90 mm) kan förkortas av användaren
  • Maximal snedställning av axlar 10 mm
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att balansera felinriktning av axeln mellan omröraren och omröraraxeln
Längd (metrisk) 190 mm
Kvantitet 1 förpackning
Typ Omrörarkoppling