Läs mer
Bohlender™ BOLA™ POM Globe Omrörarkopplingar
Diameter (metrisk):
6.5 mm
8 mm
SW 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket låga centrifugalkrafter på grund av låg vikt
- Lämplig för både vänster- och högervridning (förutom GL 10-gänga: ingen vänstervridning möjlig)
- Ingen resonans
- Enkel montering med hjälp av skruvförband med klämringar
- Pivot (längd 90 mm) kan förkortas av användaren
- Maximal snedställning av axlar 10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 6.5 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att balansera felinriktning av axeln mellan omröraren och omröraraxeln |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Omrörarkoppling |