Läs mer
Kartell™ POM Slide Staining Trough
Höjd (metrisk):
52,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stain up to 25 slides with a versatile trough that can also be used as a mailing box. Kartell™ POM Slide Staining Trough is constructed of POM and designed to hold up to 25 slides.
- Holds up to 25 slides
- Accommodates one Kartell™ 1100 rack
- Can also be used as a mailing box
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Staining Trough |
| Glidkapacitet | 25 |
| För användning med (utrustning) | Slides |
| Mått (L x B x H) | 88 x 100.8 x 52.4 mm |
| Höjd (metrisk) | 52,4 mm |