missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC8-amine

Beskrivning
Pomalidomide 4'-alkylC8-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC8 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(8-Aminooctyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride |
| CAS | 2446474-06-0 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C21H28N4O4.HCl |
| Formel vikt | 1768 |
| Renhet | 95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?