Läs mer
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC5-azide
Beskrivning
Pomalidomide 4'-alkylC5-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC5 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 4-[(5-Azidopentyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione |
| CAS | 2434629-02-2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C18H20N6O4 |
| Renhet | 0.95 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?