Läs mer
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC6-azide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18736056
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18736056 25 mg
1 options
Produktkod. 18736056 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7443/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC6-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC6 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(6-Azidohexyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2375555-72-7
Kvantitet 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylformel C19H22N6O4
Renhet 0.95